Iodessigsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE40202902-100GEA 168 EUR
MOLE40202902-100G
Iodessigsäure
Iodessigsäure
Formel: C₂H₃IO₂
Molekulargewicht: 185,95 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002685
CAS-Nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05047