1-Pentylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Amylsenföl1-Amylisothiocyanat
MAYBTL04631.1EA 0 EUR
MAYBTL04631.1 MAYBTL04631.50 MAYBTL04631EA
1-Pentylisothiocyanat
1-Pentylisothiocyanat
Formel: C₆H₁₁NS
Molekulargewicht: 129,23 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014444
CAS-Nummer: 629-12-9
EINECS: 211-075-6
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,III