Ethanolamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Monoethanolamin2-Aminoethanol
MOLEM24199508EA 0 EUR
MOLEM24199508
Ethanolamin
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molekulargewicht: 61,08 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN-Nummer: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg