Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Tris(hydroxymethyl)methylaminTromethamin2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolTHAMAminomethylidintrimethanolTRIS Base2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
MOLE26645271-1KGEA 0 EUR
MOLE26645271-1KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molekulargewicht: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg