2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Lieferant: Molekula
MOLE15002366-500GEA
496
EUR
MOLE15002366-500G
MOLE15002366-100G
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel:
C₈H₁₇NO₃S Molekulargewicht: 207,29 g/mol Schmelzpunkt: 320 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS-Nummer: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 13,02063 |