Triethylorthopropionat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1,1,1-Triethoxypropanortho-PropionsäuretriethylesterOrthopropionsäuretriethylester
MOLE45664077-100GEA 0 EUR
MOLE45664077-100G
Triethylorthopropionat
Triethylorthopropionat
Formel: C₉H₂₀O₃
Molekulargewicht: 176,26 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009226
CAS-Nummer: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,III