1-Octacosanol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-OctacosylalkoholHeptacosylcarbinolMontanylalkohol1-Hydroxyoctacosan

MOLE18874521-100MGEA 139 EUR
MOLE18874521-100MG
1-Octacosanol
1-Octacosanol
Formel: H₃C(CH₂)₂₆CH₂OH
Molekulargewicht: 410,77 g/mol
Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83,3 °C
MDL Number: MFCD00044770
CAS-Nummer: 557-61-9
EINECS: 209-181-2
Merck Index: 12,06840

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR