Mercaptoethanol
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethylmercaptan
, β-Mercaptoethanol
MOLE37807035-250GEA
0
EUR
MOLE37807035-250G
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Molekulargewicht: 78,14 g/mol Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN-Nummer: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |