Lithiumdodecylsulfat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Schwefelsäuredodecylester LithiumsalzLithiumlaurylsulfatDodecylschwefelsäure LithiumsalzLaurylsulfat LithiumsaltDodecyllithiumsulfat
MOLE14603001-25GEA 320 EUR
MOLE14603001-25G
Lithiumdodecylsulfat
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Molekulargewicht: 272,34 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2