tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC), EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxy-2-methylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01843.6190EA
0
EUR
1.01843.6190
1.01843.6025
1.01843.9011
1.01843.2500
tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC), EMPLURA®, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molekulargewicht: 88,15 g/mol Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108,6 °C Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN-Nummer: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |