tert-Butylmethylether, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxy-2-methylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01984.1000EA
148
EUR
1.01984.1000
tert-Butylmethylether, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molekulargewicht: 88,15 g/mol Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108,6 °C Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN-Nummer: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 42 g/L (20 °C) |
Melting Point | -108.6 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 55.3 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 268 hPa (20 °C) |
Flash Point | -28 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 8.5%(V) |
Density | 0.74 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) not applicable |
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |