tert-Butylmethylether ≥99,5% (durch GC), puriss. p.a., Riedel-de Haën™

Gefahr

Synonyme: 2-Methoxy-2-methylpropanMTBE

NOVS20256-1L-F NOVS20256-2.5L-CBF
tert-Butylmethylether ≥99,5% (durch GC), puriss. p.a., Riedel-de Haën™
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Molekulargewicht: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN-Nummer: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06111
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR