Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

tert-Butylmethylether ≥99% ACS, Riedel-de Haën™

Lieferant: Sigma-Aldrich
Gefahr
Synonyms: 2-Methoxy-2-methylpropanMTBE



Formel: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06111
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
- 20 l SIAL443808-20L Blocked
Glasflasche 1 l 443808-1L
Glasflasche 500 ml 443808-500ML
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge