2-Ethylcapronsäureanhydrid 95%
Gefahr
ACRO424790100EA 109 EUR
ACRO424790100
2-Ethylcapronsäureanhydrid 95%
2-Ethylcapronsäureanhydrid
Formel: C₁₆H₃₀O₃
Siedepunkt: 163 °C (16 mmHg)
Dichte: 0,9909 g/cm³
Flammpunkt: >212 °C
CAS-Nummer: 36765-89-6
EINECS: 253-195-1
UN-Nummer: 3265
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4335 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥94 %