(3-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
MOLE34023257-5GEA 0 EUR
MOLE34023257-5G
(3-Bromphenyl)essigsäure
(3-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molekulargewicht: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…103 °C
MDL Number: MFCD00004330
CAS-Nummer: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1