3-Phenylpropionsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Hydrozimtsäure

MOLEM70454384EA 0 EUR
MOLEM70454384
3-Phenylpropionsäure
3-Phenylpropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekulargewicht: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Dichte: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002771
CAS-Nummer: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR