(4-Aminophenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
MOLE12062232-25GEA 88.3 EUR
MOLE12062232-25G
(4-Aminophenyl)essigsäure
(4-Aminophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Molekulargewicht: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…202 °C
MDL Number: MFCD00007916
CAS-Nummer: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 13,00462