(4-Methoxyphenyl)essigsäure

Lieferant: Molekula
Gefahr

MOLEM67228270EA 168 EUR
MOLEM67228270
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molekulargewicht: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Flammpunkt: 193 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004345
CAS-Nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR