(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE56366508-25GEA 64.9 EUR
MOLE56366508-25G
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Molekulargewicht: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004323
CAS-Nummer: 614-75-5
EINECS: 210-393-2