Bisacrylamid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Methylendiacrylamid
, BIS
MOLEM43851178EA
0
EUR
MOLEM43851178
Bisacrylamid
Bisacrylamid
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Molekulargewicht: 154,17 g/mol Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |