Ölsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-9-Octadecensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75090-5MLEA 112 EUR
75090-5ML 75090-25ML
Ölsäure, Supelco®
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekulargewicht: 282,47 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16,7 °C
Dichte: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 12,06965
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/09/26836909.jpg