3-Chlorzimtsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-(m-Chlorphenyl)propensäure3-Chlorcinnamsäure3-(3-Chlorphenyl)propensäure
MOLEM22709700EA 0 EUR
MOLEM22709700
3-Chlorzimtsäure
3-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molekulargewicht: 182,61 g/mol
MDL Number: MFCD00004384
CAS-Nummer: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3