3-Methoxyzimtsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE57097526-25GEA 0 EUR
MOLE57097526-25G
3-Methoxyzimtsäure
3-Methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekulargewicht: 178,19 g/mol
MDL Number: MFCD00004386
CAS-Nummer: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5