4-Hydroxyzimtsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid
, p-Coumaric acid
, p-Cumaric acid
MOLE86815064-100GEA
217
EUR
MOLE86815064-100G
4-Hydroxyzimtsäure
4-Hydroxyzimtsäure
Formel:
C₉H₈O₃ Molekulargewicht: 164,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004399 CAS-Nummer: 7400-08-0 EINECS: 231-000-0 |