N-Bromsuccinimid

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: N-Brombernsteinsäureimid1-Brom-1,4-butandisäureimid1-Brom-2,5-pyrrolidindionN-Brom-1,4-butandisäureimid1-BrombernsteinsäureimidNBS

MOLEM21258969EA 0 EUR
MOLEM21258969
N-Bromsuccinimid
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molekulargewicht: 177,99 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…179 °C
Dichte: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005510
CAS-Nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR