Leukämie-Nachweis-Kit, LEUCOGNOST® NASDCL
Lieferant: Merck
LEUCOGNOST®
MERC1.17198.0001EA 380 EUR
MERC1.17198.0001
Leukämie-Nachweis-Kit, LEUCOGNOST® NASDCL
LEUCOGNOST NASDCL ermöglicht die semiquantitative Lokalisierung der Naphthol-AS-D-Chloracetat-Esterase-Aktivität in Leukozyten über die enzymatische Hydrolyse von Naphthol-AS-D-Chloracetat zu einer Naphthol-Verbindung.
Dieses Produkt reagiert wiederum mit einem Diazoniumsalz und bildet einen unlöslichen rot-violetten Farbstoff.
Die verbesserte Formulierung sorgt für eine dezente Färbung der zytoplasmatischen Granula innerhalb der granulopoetischen Zellen und erleichtert somit den Nachweis der akuten myeloischen Leukämie (AML). Diese Version wurde für einen hohen Grad an Standardisierung bei der Verwendung sowohl von Nativblut- als auch Knochenmarkausstrichen entwickelt und charakterisiert.
LEUCOGNOST NASDCL zeigt eine deutliche Reaktion sowohl mit reifen als auch unreifen Granulozyten. Eine intensive Enzymaktivität kann außerdem in Myelozyten, Metamyelozyten, Stabzellen und Mastzellen nachgewiesen werden. Auch in myeloblastischen Leukämiezellen, Promyelozyten und Auer-Stäbchen kann eine Aktivität detektiert werden. Die Reaktionsfähigkeit von Monozyten ist gering. Eosinophile, Basophile, Megakaryozyten, Lymphozyten, Plasmazellen und Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen zeigen keine oder höchstens eine sehr schwache Reaktion.
Zertifizierungen: Entwickelt und zugelassen als CE/IVD-Produkt für diagnostische Anwendungen.
Lieferumfang: Reicht für 12 Färbungen mit bis zu 16 Objektträgern. Beinhaltet Tris-Puffer-Konzentrat, 2x 62 ml ; Naphthol-AS-D-Chloracetat, 12x 20 mg ; Dimethylformamid (DMF), 13 ml ; Pararosanilin-Lösung, 12x 1 ml ; Natriumnitrit-Lösung, 7 ml.