7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Guajazulen
MOLE21265582EA
98.3
EUR
MOLE21265582
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
Formel:
C₁₅H₁₈ Molekulargewicht: 198,31 g/mol Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 133 °C Dichte: 0,9759 g/cm³ (18 °C) |
MDL Number:
MFCD00003811 CAS-Nummer: 489-84-9 EINECS: 207-701-2 Merck Index: 12,04581 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...