5-Fluorisatin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 5-Fluor-2,3-indolindion5-Fluor-2,3-dioxoindolin5-Fluor-1H-indol-2,3-dion5-Fluorindolin-2,3-dion
MOLE27999310-5GEA 68 EUR
MOLE27999310-5G
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
Molekulargewicht: 165,12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022795
CAS-Nummer: 443-69-6