Dichlon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2,3-Chlorbenzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon
MOLEM50997691EA 0 EUR
MOLEM50997691
Dichlon
Dichlon
Formel: C₁₀H₄Cl₂O₂
Molekulargewicht: 227,05 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 193 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00001677
CAS-Nummer: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071