Phenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: PhenylmetaborsäureDihydroxy(phenyl)boranBenzolboronsäure
MOLE11859927-25GEA 61.5 EUR
MOLE11859927-25G
Phenylboronsäure
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Molekulargewicht: 121,93 g/mol
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068