2-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-MethoxybenzolboronsäureDihydroxy(2-methoxyphenyl)boran(2-Methoxyphenyl)metaborsäure
MOLE24085771-1GEA 0 EUR
MOLE24085771-1G
2-Methoxyphenylboronsäure
2-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molekulargewicht: 151,96 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL Number: MFCD00236047
CAS-Nummer: 5720-06-9