3-Bromphenetol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (3-Bromphenyl)ethylether1-Brom-3-ethoxybenzol
MOLEM70318195EA 0 EUR
MOLEM70318195
3-Bromphenetol
3-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Molekulargewicht: 201,06 g/mol
MDL Number: MFCD00274287
CAS-Nummer: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9