4-Cyanbenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Formylbenzonitril
MOLE24240192-25GEA 0 EUR
MOLE24240192-25G
4-Cyanbenzaldehyd
4-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molekulargewicht: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003376
CAS-Nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III