3-Chlorbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Chlorbenzoesäureamid
MAYBBTB07622.50EA
0
EUR
MAYBBTB07622.50
MAYBBTB07622.1
3-Chlorbenzamid
3-Chlorbenzamid
Formel:
C₇H₆ClNO Molekulargewicht: 155,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014799 CAS-Nummer: 618-48-4 EINECS: 210-554-7 |