2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzol-1-carbonylchlorid

MAYBSPB06439.10EA 0 EUR
MAYBSPB06439.10
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL Number: MFCD00178746
CAS-Nummer: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR