4-Chlor-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L20167.14EA 386 EUR
L20167.14
4-Chlor-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid ≥98%
4-Chlor-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇Cl₂F₄O
Molekulargewicht: 246,98 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001172
CAS-Nummer: 145572-10-7
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II