5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE19115143-5GEA 168 EUR
MOLE19115143-5G
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molekulargewicht: 174,56 g/mol
MDL Number: MFCD00665762
CAS-Nummer: 394-30-9