4-Amino-2-chlorphenol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxyanilin
MOLEM65822552EA 244 EUR
MOLEM65822552
4-Amino-2-chlorphenol
4-Amino-2-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
Molekulargewicht: 143,57 g/mol
MDL Number: MFCD00128891
CAS-Nummer: 3964-52-1