3,4-Dicyananilin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Aminophthalonitril4-Aminophthalsäuredinitril
MOLE32596637EA 0 EUR
MOLE32596637
3,4-Dicyananilin
3,4-Dicyananilin
Formel: C₈H₅N₃
Molekulargewicht: 143,15 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…182 °C
MDL Number: MFCD00041741
CAS-Nummer: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III