2-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2-Fluorphenyl)metaborsäureDihydroxy(2-fluorphenyl)boran2-Fluorbenzolboronsäure
MOLE18550854-1GEA 0 EUR
MOLE18550854-1G
2-Fluorphenylboronsäure
2-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Molekulargewicht: 139,92 g/mol
MDL Number: MFCD00674013
CAS-Nummer: 1993-03-9