4-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (4-Fluorphenyl)metaborsäure4-FluorbenzolboronsäureDihydroxy(4-fluorphenyl)boran
MOLEM76942805EA 66.6 EUR
MOLEM76942805
4-Fluorphenylboronsäure
4-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Molekulargewicht: 139,92 g/mol
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039136
CAS-Nummer: 1765-93-1