2-(Trifluormethoxy)anilin

Lieferant: Molekula

MOLEM75283076EA 0 EUR
MOLEM75283076
2-(Trifluormethoxy)anilin
2-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekulargewicht: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 64,5 °C (21 mmHg)
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00035959
CAS-Nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR