N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 4-Nitroso-N,N-dimethylanilin
M-Clarity™ quality level = MQ100
D172405-25GEA 33.7 EUR
D172405-25G D172405-100G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molekulargewicht: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002063
CAS-Nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN-Nummer: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,06736