3-Aminophenol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxyanilin
MOLE12674641-500GEA 158 EUR
MOLE12674641-500G
3-Aminophenol
3-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molekulargewicht: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
MDL Number: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN-Nummer: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459