4-Aminophenol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyanilin
MOLE16650521-1KGEA 0 EUR
MOLE16650521-1KG
4-Aminophenol
4-Aminophenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
Molekulargewicht: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼186 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007869
CAS-Nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN-Nummer: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/69/2300469.jpg