o-Phenylendiamin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: OPD1,2-Diaminobenzol1,2-Phenylendiamin

MOLEM13737485EA 0 EUR
MOLEM13737485
o-Phenylendiamin
o-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Molekulargewicht: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007721
CAS-Nummer: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN-Nummer: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR