Sie suchten nach: 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Beschreibung: 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Merck
Beschreibung: 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Artikel-Nr: (SIAL170925-25G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 25 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom