Hydrochinonmonomethylether
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-4-methoxybenzolMEHQ4-HydroxyanisolMequinol4-Methoxyphenol
MOLE46482675-500GEA 133 EUR
MOLE46482675-500G
Hydrochinonmonomethylether
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Molekulargewicht: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8