1-Brom-4-pentylbenzol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (4-Bromphenyl)pentanp-Brom-pentylbenzol4-Brom-pentylbenzol
MOLE14094698-5GEA 0 EUR
MOLE14094698-5G
1-Brom-4-pentylbenzol
1-Brom-4-pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₅Br
Molekulargewicht: 227,14 g/mol
MDL Number: MFCD00061113
CAS-Nummer: 51554-95-1