1-Brom-4-propylbenzol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (4-Bromphenyl)propan

MOLE38940636-25GEA 0 EUR
MOLE38940636-25G
1-Brom-4-propylbenzol
1-Brom-4-propylbenzol
Formel: C₉H₁₁Br
Molekulargewicht: 199,09 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41,5 °C
Dichte: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012456
CAS-Nummer: 588-93-2
EINECS: 454-790-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR